Merck
LIF509447536
Life Chemicals Inc.
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O2S/c1-2-10-9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,14)(H,12,13)
InChI Key
HNGKUFSNBHVDOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)