Merck
LIF509447105
Life Chemicals Inc.
6-tert-butyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
6-tert-butyl-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-4-5-7(11)10-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
InChI Key
TUDXTYPISQDTPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid