Merck
LIF509447025
Life Chemicals Inc.
5-ethyl-2-methylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
Iupac Name
5-ethyl-2-methylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-7-5-9-6(2)4-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
MNGOCGNQLBTUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)