Merck
LIF509446968
Life Chemicals Inc.
4-aminobut-2-yn-1-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.57
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-2-butyn-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7NO.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h6H,3-5H2;1H
InChI Key
MGQZIBHXEFVTHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)