Merck
LIF509446932
Life Chemicals Inc.
(prop-2-yn-1-yl)(propan-2-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.16
MDL番号:
Iupac Name
N-isopropyl-2-propyn-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-4-5-7-6(2)3/h1,6-7H,5H2,2-3H3
InChI Key
BQMKURIMSKNDLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)