Merck
LIF509446848
Life Chemicals Inc.
2-[1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-yl]cyclopropane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-isobutyl-1H-pyrazol-4-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-7(2)5-13-6-8(4-12-13)9-3-10(9)11(14)15/h4,6-7,9-10H,3,5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
IOIRLXQTYQZJQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)