Merck
LIF509444861
Life Chemicals Inc.
2-aminopyridine-3,5-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-3,5-pyridinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-5-4(7(12)13)1-3(2-9-5)6(10)11/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
IVLPFCOWTKBYGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)