Merck
LIF491378842
Life Chemicals Inc.
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.12
MDL番号:
Iupac Name
5-(aminomethyl)quinolin-6-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2O.2ClH/c11-6-8-7-2-1-5-12-9(7)3-4-10(8)13;;/h1-5,13H,6,11H2;2*1H
InChI Key
XDWNOVILGQGLQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)