Merck
LIF491378818
Life Chemicals Inc.
2-ethynylthiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
109.15
MDL番号:
Iupac Name
2-ethynyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H3NS/c1-2-5-6-3-4-7-5/h1,3-4H
InChI Key
CDFUVXUAFYQGMT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid