Merck
LIF466082928
Life Chemicals Inc.
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.14
MDL番号:
Iupac Name
3-(fluoromethyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C5H10FN/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5,7H,1-4H2
InChI Key
AEHIVNSTDRLJBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)