Merck
LIF459291161
Life Chemicals Inc.
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.1
MDL番号:
Iupac Name
N-(azetidin-3-yl)pyrazin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c1-2-10-7(5-8-1)11-6-3-9-4-6;;/h1-2,5-6,9H,3-4H2,(H,10,11);2*1H
InChI Key
CLJMUXBOHVWXQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)