Merck
LIF448902255
Life Chemicals Inc.
N-methyl-2-(4-methylthiazol-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.17
MDL番号:
Iupac Name
N-methyl-2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2S.2ClH/c1-6-7(3-4-8-2)10-5-9-6;;/h5,8H,3-4H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
YYKOWMDSYSQABR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid