Merck
LIF448902253
Life Chemicals Inc.
1-(pyrrolidine-1-sulfonyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(1-pyrrolidinylsulfonyl)piperazine
Inchi Code
1S/C8H17N3O2S/c12-14(13,10-5-1-2-6-10)11-7-3-9-4-8-11/h9H,1-8H2
InChI Key
FAIWKSJXVXAVTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid