Merck
LIF448902231
Life Chemicals Inc.
5-(methoxymethyl)isoxazol-3-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.59
MDL番号:
Iupac Name
5-(methoxymethyl)isoxazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2O2.ClH/c1-8-3-4-2-5(6)7-9-4;/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7);1H
InChI Key
KAPYBJVNYAQFIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil