Merck
LIF444784716
Life Chemicals Inc.
benzo[d]thiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL番号:
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-yl(4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C15H13NO2S/c1-18-11-8-6-10(7-9-11)14(17)15-16-12-4-2-3-5-13(12)19-15/h2-9,14,17H,1H3
InChI Key
IBZWNCTWDYZBNG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)