Merck
LIF444784522
Life Chemicals Inc.
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-1,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazine-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-11-6-5(3-2-4-9-6)10-7(12)8(11)13/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChI Key
QLHZGZKFJLIDJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)