Merck
LIF444784231
Life Chemicals Inc.
4-((4-chlorophenyl)thio)butanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.16
MDL番号:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]butanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2OS/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
InChI Key
FBWIJTBWZFBUTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid