Merck
LIF444784178
Life Chemicals Inc.
4-ethoxy-N-(furan-2-ylmethyl)benzo[d]thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.34
MDL番号:
Iupac Name
4-ethoxy-N-(2-furylmethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H14N2O2S/c1-2-17-11-6-3-7-12-13(11)16-14(19-12)15-9-10-5-4-8-18-10/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZSEFSPSKGQCPNM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)