Merck
LIF444784166
Life Chemicals Inc.
2-(diethylamino)benzo[d]thiazol-6-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.31
MDL番号:
Iupac Name
2-(diethylamino)benzo[d]thiazol-6-ol
Inchi Code
1S/C11H14N2OS/c1-3-13(4-2)11-12-9-6-5-8(14)7-10(9)15-11/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FMYKVNAXSVUEBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid