Merck
LIF444784063
Life Chemicals Inc.
(2-amino-5-methylphenyl)(phenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
Iupac Name
(2-amino-5-methylphenyl)(phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-10-7-8-13(15)12(9-10)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14,16H,15H2,1H3
InChI Key
RFGHBTFPMINONZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid