Merck
LIF444783978
Life Chemicals Inc.
4-((4-sulfamoylphenyl)carbamoyl)pyridine 1-oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.3
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]isonicotinamide 1-oxide
Inchi Code
1S/C12H11N3O4S/c13-20(18,19)11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-15(17)8-6-9/h1-8H,(H,14,16)(H2,13,18,19)
InChI Key
TUZLOTSADWGEEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)