Merck
LIF432342376
Life Chemicals Inc.
(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.7
MDL番号:
Iupac Name
[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12FNO.ClH/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12;/h1-8H,9,15H2;1H
InChI Key
FSCHAOUFEVMQOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)