Merck
LIF432342363
Life Chemicals Inc.
1-(1,3-thiazol-2-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(thiazol-2-yl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3S.2ClH/c9-7-1-4-11(5-2-7)8-10-3-6-12-8;;/h3,6-7H,1-2,4-5,9H2;2*1H
InChI Key
PZHGNMFSSMHARP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)