Merck
LIF432342315
Life Chemicals Inc.
4-(m-tolyloxy)benzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.75
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-3-2-4-12(9-10)17-11-5-7-13(8-6-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI Key
JDVZTWUXYRFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)