Merck
LIF432342191
Life Chemicals Inc.
((3-chlorophenyl)sulfonyl)leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
305.78
MDL番号:
Iupac Name
N-[(3-chlorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4S/c1-8(2)6-11(12(15)16)14-19(17,18)10-5-3-4-9(13)7-10/h3-5,7-8,11,14H,6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
KJQWUNLTCVDQQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)