Merck
LIF432342137
Life Chemicals Inc.
((2,5-dimethylphenyl)sulfonyl)leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.39
MDL番号:
Iupac Name
N-[(2,5-dimethylphenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C14H21NO4S/c1-9(2)7-12(14(16)17)15-20(18,19)13-8-10(3)5-6-11(13)4/h5-6,8-9,12,15H,7H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
YKLYILQBCOVJHM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)