Merck
LIF432342009
Life Chemicals Inc.
5-Methyl-[1,2,4]triazole-3,4-diamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.03
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3,4-diamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H7N5.BrH/c1-2-6-7-3(4)8(2)5;/h5H2,1H3,(H2,4,7);1H
InChI Key
MODVUHVPFJLRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid