Merck
LIF432341954
Life Chemicals Inc.
6-oxaspiro[4.5]dec-9-ylamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.7
MDL番号:
Iupac Name
6-oxaspiro[4.5]decan-9-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-8-3-6-11-9(7-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI Key
BUJYNMULMSPYHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid