Merck
LIF432341916
Life Chemicals Inc.
3,4-dimethylbenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.62
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dimethylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
RGAKSNQOIIYQRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)