Merck
LIF432341859
Life Chemicals Inc.
6-methoxy-1,4-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-1,4-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-15-11-5-4-8-6-10(12(13)14)3-2-9(8)7-11/h3-5,7H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
MSHBWRSHOIMMSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid