Merck
LIF432341791
Life Chemicals Inc.
1-benzylazepane-4-carbaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.77
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-4-azepanecarbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-12-14-7-4-9-15(10-8-14)11-13-5-2-1-3-6-13;/h1-3,5-6,12,14H,4,7-11H2;1H
InChI Key
SWQBGPGXQMGICL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)