Merck
LIF432341769
Life Chemicals Inc.
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.73
MDL番号:
Iupac Name
(4-aminophenyl)(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H13NO3.ClH/c16-12-4-1-10(2-5-12)15(17)11-3-6-13-14(9-11)19-8-7-18-13;/h1-6,9H,7-8,16H2;1H
InChI Key
WCJYWBJHPKODBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)