Merck
LIF432341743
Life Chemicals Inc.
3-(1H-tetrazol-5-yl)morpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.62
MDL番号:
Iupac Name
3-(1H-tetrazol-5-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N5O.ClH/c1-2-11-3-4(6-1)5-7-9-10-8-5;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8,9,10);1H
InChI Key
GSIZDOLQPVPZLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid