Merck
LIF432341728
Life Chemicals Inc.
(6-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.2
MDL番号:
Iupac Name
(6-ethoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,2,5,9H2,1H3
InChI Key
AMCRMLLUWGBHQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)