Merck
LIF432341704
Life Chemicals Inc.
1-(isochroman-3-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.71
MDL番号:
Iupac Name
1-(isochroman-3-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-12-7-11-6-9-4-2-3-5-10(9)8-13-11;/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3;1H
InChI Key
LTTCBDIKDMATQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid