Merck
LIF432341656
Life Chemicals Inc.
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.64
MDL番号:
Iupac Name
1-isopropyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-5(2)11-6(3)4-7(10-11)8(9)12/h4-5H,1-3H3
InChI Key
NUQFWNQEWXKIOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid