Merck
LIF432341478
Life Chemicals Inc.
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methoxyquinoline-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c1-15-11-7-9(12(14)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3
InChI Key
MCOOETCYPKUYLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid