Merck
LIF432341420
Life Chemicals Inc.
2-hydrazinyl-5,6-dimethylbenzo[d]thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.27
MDL番号:
Iupac Name
(2E)-5,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrazone
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)13-9(11-7)12-10/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
QNPPOSLNDDRPTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid