Merck
LIF432341354
Life Chemicals Inc.
((3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl)leucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.77
MDL番号:
Iupac Name
N-[(3-chloro-4-fluorophenyl)sulfonyl]leucine
Inchi Code
1S/C12H15ClFNO4S/c1-7(2)5-11(12(16)17)15-20(18,19)8-3-4-10(14)9(13)6-8/h3-4,6-7,11,15H,5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI Key
UICILYMJVHXSFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)