Merck
LIF388583863
Life Chemicals Inc.
Piperazin-1-yl(thiophen-3-yl)acetic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.22
MDL番号:
Iupac Name
1-piperazinyl(3-thienyl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2S.2ClH/c13-10(14)9(8-1-6-15-7-8)12-4-2-11-3-5-12;;/h1,6-7,9,11H,2-5H2,(H,13,14);2*1H
InChI Key
KANBJXNZTXRVSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)