Merck
LIF388583815
Life Chemicals Inc.
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.16
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.2ClH/c1-4-11-12(7-1)8-9-2-5-10-6-3-9;;/h1,4,7,9-10H,2-3,5-6,8H2;2*1H
InChI Key
AKVUEHPEOMOCED-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid