Merck
LIF388583778
Life Chemicals Inc.
methyl 2-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)amino]acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.71
MDL番号:
Iupac Name
methyl [(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)amino]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-8-6-2-3-13(10,11)5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI Key
DBHGPYWFOFFBNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)