Merck
LIF388583759
Life Chemicals Inc.
4-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.7
MDL番号:
Iupac Name
4-(1H-benzimidazol-2-yl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H10N2O.ClH/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14-11-3-1-2-4-12(11)15-13;/h1-8,16H,(H,14,15);1H
InChI Key
UCLLECODCWOJTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid