Merck
LIF372158373
Life Chemicals Inc.
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[c]isoxazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-cyclopenta[c]isoxazol-3-amine
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c7-6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3,7H2
InChI Key
WGCKCMXHIWUORN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid