Merck
LIF372158138
Life Chemicals Inc.
3-Benzoyl-9-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
287.32
MDL番号:
Iupac Name
3-benzoyl-9-oxo-3-azabicyclo[3.3.1]nonane-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H17NO4/c18-14-12-6-11(16(20)21)7-13(14)9-17(8-12)15(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-13H,6-9H2,(H,20,21)
InChI Key
ZAWINDVRSFIRNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
92%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid