Merck
LIF372157949
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(prop-2-en-1-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.58
MDL番号:
Iupac Name
N-allyl-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
InChI Key
AZOOMRDAGOXGNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)