Merck
LIF372157871
Life Chemicals Inc.
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
2-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8(14)13-5-4-9-2-3-11(12)6-10(9)7-13/h2-3,6H,4-5,7,12H2,1H3
InChI Key
XWVFMJLNNGXNSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)