Merck
LIF372157731
Life Chemicals Inc.
(1,4-dioxan-2-ylmethyl)(methyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
Iupac Name
1,4-dioxan-2-yl-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7-4-6-5-8-2-3-9-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
YYQGIBVMSBPIEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)