Merck
LIF372157645
Life Chemicals Inc.
N1-(4,7-dimethoxybenzo[d]thiazol-2-yl)-N2,N2-diethylethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.43
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(4,7-dimethoxy-1,3-benzothiazol-2-yl)-N~2~,N~2~-diethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C15H23N3O2S/c1-5-18(6-2)10-9-16-15-17-13-11(19-3)7-8-12(20-4)14(13)21-15/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
LMOLAOHCAVZAIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)