Merck
LIF372157005
Life Chemicals Inc.
4-chloro-N-(3-morpholinopropyl)benzo[d]thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
311.84
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-N-[3-(4-morpholinyl)propyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H18ClN3OS/c15-11-3-1-4-12-13(11)17-14(20-12)16-5-2-6-18-7-9-19-10-8-18/h1,3-4H,2,5-10H2,(H,16,17)
InChI Key
IWNPMYKDBHWCEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid